Sedanolide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350229M100
ENZOALX350229M100EA 234 EUR InStock
ENZOALX350229M100
Sedanolide ≥98% (par HPLC)
Sedanolide
GST activator
Inducer of glutathione S-transferases and inhibitor of chemically induced carcinogenesis. Mosquitocidal, nematicidal and antifungal. Was shown to inhibit cyclooxygenase-1 and -2 (COX-1 and COX-2) as well as topoisomerase I and topoisomerase II.
Isolated from Apium graveolens L.
Numéro CAS: 6415-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité