R-sulphoraphane ≥98% (par UPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350230M010
ENZOALX350230M010EA 424.6 EUR InStock
ENZOALX350230M010
R-sulphoraphane ≥98% (par UPLC)
R-sulphoraphane
Carciogenesis inhibitor
Potent, selective inducer of phase II detoxification enzymes. Inhibits chemically induced mammary tumor formation in rats.
Chiral natural product isolated from broccoli.
Formule: C₆H₁₁NOS₂
Numéro MDL: MFCD09039283
Numéro CAS: 142825-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité