DL-sulphoraphane (synthétique) ≥98% (par UPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350232M025
ENZOALX350232M025EA 261.8 EUR InStock
ENZOALX350232M025
DL-sulphoraphane (synthétique) ≥98% (par UPLC)
DL-sulphoraphane
R,S-Sulforaphane is a synthetic version of the naturally occurring compound, R-sulforaphane, from Broccoli. It is a racemic mixture of both the R and S isomers.
Potent, selective inducer of phase II detoxification enzymes. Inhibits chemically induced mammary tumor formation in rats. Inhibits LPS-induced HMGB1 (high mobility group box 1) secretion.
  • Carcinogenesis inhibitor
Slightly yellowish liquid.
Soluble in methanol or DMSO.
Formule: C₆H₁₁NOS₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00198068
Numéro CAS: 4478-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité