Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Homoharringtonine

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Omacetaxine mepesuccinate

ALX350236M005
ENZOALX350236M005EA 214 EUR InStock
ENZOALX350236M005
Homoharringtonine
Homoharringtonine
Cephalotaxine alkaloid. Inhibits the formation of diphenylalanine and acetylphenylalanyl-puromycin in liver ribosomes. Has promising activity in hematologic malignancies. Lowers the levels of telomerase. Induces apoptosis.

Isolated from Cephalotaxus hainanensis.


MW: 545,63 g/mol
Numéro CAS: 26833-87-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité