Butein ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2',3,4,4'-Tetrahydroxychalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propen-1-one
ALX350246M010
ENZOALX350246M010EA 355 EUR InStock
ENZOALX350246M010
Butein ≥98% (par HPLC)
Butein
Tyrosine kinase inhibitor
Plant polyphenol. Specific tyrosine kinase inhibitor. Potently inhibits the tyrosine kinase activity of the EGF receptor and p60c-src. Potent antioxidant and anti-inflammatory agent. Inhibits glutathione reductase and rat liver glutathione S-transferase. Activator of human deacetylase SIRT1. Inhibits aromatase, showing chemopreventive properties. Directly inhibits IKK.
Formule: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017300
Numéro CAS: 487-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité