Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Puerarin ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350249M005
ENZOALX350249M005EA 155.1 EUR InStock
ENZOALX350249M005
Puerarin ≥98% (par HPLC)
Puerarin
5-HT2c inhibitor

Biologically active isoflavone. Affects serotonin levels and platelet aggregation in blood cells. 5-HT2c antagonist. Antibacterial. Displays cardioprotective effects. Induces apoptosis.

Isolated from Kudzu root.


Formule: C₂₁H₂₀O₉
Numéro MDL: MFCD00076007
Numéro CAS: 3681-99-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité