Vinblastine sulphate ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350257M025
ENZOALX350257M025EA 359.7 EUR InStock
ENZOALX350257M025
Vinblastine sulphate ≥98%
Vinblastine sulphate
Cell cycle blocker
Plant alkaloid that arrests the cell cycle in G2/M phase by blocking mitotic spindle formation. Inhibits normal microtubule asembly and causes aberant tubulin polymerization. Blocks binding of tubulin to microtubule proteins. Induces apoptosis. Triggers Raf-1 activation, phosphorylation of Bcl-2 family proteins and induction of p53 expression. Cancer chemotherapeutic agent.
Semisynthetic from catharanthine or vindoline.
Formule: C₄₆H₆₀N₄O₁₃S
Numéro MDL: MFCD00082457
Numéro CAS: 143-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité