Isoxanthohumol ≥98% (par 1H-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX350279M001
ENZOALX350279M001EA 102.3 EUR InStock
ENZOALX350279M001
Isoxanthohumol ≥98% (par 1H-RMN)
Isoxanthohumol
Phytoestrogen.
Racemic mixture of (+/-)-Isoxanthohumol. Prenylated flavonoid. Induces apoptosis in mature adipocytes.
Soluble in DMSO (50 mg/ml) or methanol (50 mg/ml).
Formule: C₂₁H₂₂O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00238718
Numéro CAS: 70872-29-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (¹H-NMR)
Identity Determined by ¹H-NMR, ¹³C-NMR and LC-MS
Source Synthetic
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité