Bufotalin ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350282M005
ENZOALX350282M005EA 165 EUR InStock
ENZOALX350282M005
Bufotalin ≥98% (par HPLC)
Bufotalin
Na⁺/K⁺ ATPase inhibitor
Less potent Na+/K+-ATPase inhibitor than other bufadienolides. Potent immunosuppressor.
Isolated from Bufonis venom.
Numéro CAS: 471-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité