Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Resibufogenin (de Bufonis venom) ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350286M010
ENZOALX350286M010EA 556.6 EUR InStock
ENZOALX350286M010
Resibufogenin (de Bufonis venom) ≥98% (par HPLC)
Resibufogenin
Specific Na⁺/K⁺-ATPase inhibitor.

  • Na⁺/K⁺ ATPase inhibitor

White to off-white solid.

Soluble in chloroform.


Formule: C₂₄H₃₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210361
Numéro CAS: 465-39-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité