Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-Roscovitine ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 6-Benzylamino-2-(S)-[(1-ethyl)-2-hydroxyethylamino]-9-isopropylpurine

ALX350293M001
ENZOALX350293M001EA 52.8 EUR InStock
ENZOALX350293M001
(S)-Roscovitine ≥98% (par HPLC)
(S)-Roscovitine
CDK1 inhibitor

(S)-Enantiomer of the CDK inhibitor roscovitine (Prod. No. BML-CC205). Potent inhibitor of CDK1/cyclin B kinase (IC50=950nM).


Formule: C₁₉H₂₆N₆O
MW: 354,5 g/mol
Numéro CAS: 186692-45-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité