Manzamine A ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350294M001
ENZOALX350294M001EA 327 EUR InStock
ENZOALX350294M001
Manzamine A ≥98% (par HPLC)
Manzamine A
GSK-3 inhibitor
  • Yellow oil
β-Carboline alkaloid with anti-inflammatory, antimalarial, antifungal, anti-HIV-1 and insecticidal activity. Also active against the Gram-positive bacteria Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus. Inhibits GSK-3. Has native fluorescence, highest when solubilized in methanol (Ex: 340nm, Em: 387nm).
Isolated from Xestospongia sp.
Numéro CAS: 104196-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité