Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Meleagrin (de Penicillium meleagrinum) ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350297M001
ENZOALX350297M001EA 315.7 EUR InStock
ENZOALX350297M001
Meleagrin (de Penicillium meleagrinum) ≥98% (par HPLC)
Meleagrin
Yellow oil

  • Antibiotic

Soluble in 100% ethanol or DMSO

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₂₃H₂₃N₅O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 71751-77-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité