3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid (de Boswellia serrata) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350310M005
ENZOALX350310M005EA 238 EUR InStock
ENZOALX350310M005
3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid (de Boswellia serrata) ≥98% (par HPLC)
3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid
Shows antitumor and anti-inflammatory activities. Potent non-redox, noncompetitive 5-lipoxygenase and topoisomerase I and IIa inhibitor leading to apoptosis. 10-times more potent than 3-O-acetyl-β-boswellic acid. Exhibits in vivo efficacy in tumor growth and inhibition.
  • Inhibitor of lipoxygenase and topoisomerase
White to off-white solid.
Soluble in acetone, dichloromethane, diethyl ether or DMSO.
Formule: C₃₂H₄₈O₅
MW: 512,7 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03788777
Numéro CAS: 67416-61-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7f739dc28de26eb077d942dc01863e55522ab0b&vid=ac66210e891b83cc9249e816589f0f8768a20389&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité