Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Evodiamine ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350330M050
ENZOALX350330M050EA 53.9 EUR InStock
ENZOALX350330M050
Evodiamine ≥98% (par HPLC)
Evodiamine
TRPV1 antagonist

A cell permeable, non-pungent TRPV1 antagonist (Ki=5.95µM in rat) that induces apoptosis in U937 cells. Inhibits nitric oxide (NO) production. Also inhibits tumor cell migration in vitro. Is effective against multidrug-resistant cancer cells. Inhibits angiogenesis.

Synthetic. Originally isolated from Evodia rutaecarpa.


Formule: C₁₉H₁₇N₃O
Numéro MDL: MFCD06407824
Numéro CAS: 518-17-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité