Galiellalactone (de unidentified fungus MST-FP1888) ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350336MC05
ENZOALX350336MC05EA 611.6 EUR InStock
ENZOALX350336MC05
Galiellalactone (de unidentified fungus MST-FP1888) ≥95% (par HPLC)
Galiellalactone
Originally isolated from Galiella rufa as a plant growth regulator. Inhibits IL-6 mediated signal transduction by blocking the binding of the activated STAT3 dimers to their DNA binding sites without inhibiting the tyrosine and serine phosphorylation site of the STAT3 transcription factor.
  • STAT3 inhibitor
White to light tan solid.
Soluble in 100% ethanol, methanol, dimethyl formamide or DMSO.
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 133613-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité