5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 5,5'-Diallylbiphenyl-2,2'-diol, 5,5'-Diallyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol, Magnolol
ALX350352M025
ENZOALX350352M025EA 395 EUR InStock
ENZOALX350352M025
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol) ≥98% (par HPLC)
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
Antitumor and anti-angiogenic agent
  • Isolated from Magnolia officinalis
Potent and highly tolerable antitumor and antiangiogenic compound. Anxiolytic, anti-thrombotic and antibacterial. Shows central depressant effects in vivo. Inhibitor of nitric oxide (NO) and TNF-alpha production in LPS-activated macrophages by the suppression of inducible nitric oxide synthase (iNOS; NOS II) expression (IC50=16.8 µm). Isomeric with honokiol (Prod. No. ALX-350-350).
Formule: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016658
Numéro CAS: 528-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité