3,3'-Méthylènebis(1H-indole) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX350370M500
ENZOALX350370M500EA 101.2 EUR InStock
ENZOALX350370M500
3,3'-Méthylènebis(1H-indole) ≥98% (par HPLC)
3,3'-Méthylènebis(1H-indole)
Cytochrome P450 activator.
Dimer of indole-3-carbinol. Anticancer and antineoplastic agent. Induces apoptosis in human cancer cells. Activator of cytochrome P450. Partial agonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Soluble in DMSO (200 mg/ml); insoluble in water.
Formule: C₁₇H₁₄N₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00195766
Numéro CAS: 1968-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité