Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Arcyriaflavin A ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX350375M001
ENZOALX350375M001EA 346.5 EUR InStock
ENZOALX350375M001
Arcyriaflavin A ≥95% (par HPLC)
Arcyriaflavin A
Potent inhibitor of CDK4 / cyclin D1 (IC50 = 59nM). Inhibits human cytomegalovirus (HCMV) replication in cell culture (IC50 = 200nM).

  • CDK4/cyclin D1 inhibitor

Orange to red solid.

Soluble in DMSO (50mg/ml).


Formule: C₂₀H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 118458-54-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité