Oridonin ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX350390M050
ENZOALX350390M050EA 243.1 EUR InStock
ENZOALX350390M050
Oridonin ≥98% (par HPLC)
Oridonin
Antitumor agent.
Diterpene with potent anti-tumor activity. Induces apoptosis and autophagy.
Soluble in DMSO (20 mg/ml) or PEG 400; insoluble in water.
Formule: C₂₀H₂₈O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221762
Numéro CAS: 28957-04-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Source Isolated from Rabdosia rubescens
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité