Hydroxytyrosol Acetate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350404M050
ENZOALX350404M050EA 162 EUR InStock
ENZOALX350404M050
Hydroxytyrosol Acetate
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Hydroxytyrosol acetate is an antioxidant comparable to resveratrol. It is converted to hydroxytyrosol through hydrolysis by esterases.
  • Reaches full oxygen radical absorbance capacity (ORAC) when converted to free hydoxytyrosol
  • ORAC values of hydroxytyrosol are about 50% higher than resveratrol, 10-fold higher than L(+)-ascorbic acid and 4-fold higher than (-)-epicatechin
  • Shown to have anti-cancer and anti-viral effects
  • Antibacterial at 400 µg/ml against Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e44faaecf51d343d96380ac292bbaa693ebbd0e&vid=7f588f0584c66a3af1169d0761b6e009698c36a8&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité