Phomopsin A ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350417M001
ENZOALX350417M001EA 738.1 EUR InStock
ENZOALX350417M001
Phomopsin A ≥98% (par HPLC)
Phomopsin A
Isolated from Phomopsis leptostromiformis MST-FP2068.
A potent mycotoxin and anti-mitotic compound. Causes lupinosis in livestock fed infected lupins. Binds selectively to dimeric tubulin, inhibiting the formation of the microtubule spindle to block cell division. Binds to tubulin at a site overlapping that of vinblastine (Prod. No. ALX-350-257) and maytansine. Protects tubulin from decay.
Formule: C₃₆H₄₅ClN₆O₁₂
Numéro CAS: 64925-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité