Baccatine III ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX351005M025
ENZOALX351005M025EA 396 EUR InStock
ENZOALX351005M025
Baccatine III ≥95% (par HPLC)
Baccatine III
Antitumor agent.
Starting material for the synthesis of taxol analogs. Shows antitumor properties.
Soluble in DMSO or 100% ethanol. Avoid strong oxidising agents, acids and bases.
Formule: C₃₁H₃₈O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 27548-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
Source Semisynthetic from Taxus baccata
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité