Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Corticosterone ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

ALX370007M050
ENZOALX370007M050EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX370007M050
Corticosterone ≥98% (par HPLC)
Corticosterone
Soluble in 100% ethanol (50 mg/ml) or dioxane (20 mg/ml).


Formule: C₂₁H₃₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037715
Numéro CAS: 50-22-6
EINECS: 200-019-6
Merck Index: 14,02538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95d091291a0625783f422fcac209524a402ce051&vid=017ae0eeae1b292f73574971dd68ddaef5119e34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité