Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Cholesteryl sodium sulphate, Cholesteryl sulphate sodium
ALX370009M005
ENZOALX370009M005EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX370009M005
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
PKC activator.
Activates multiple protein kinase C (PKC) iso-enzymes, especially the ε, η and ζ isoforms.
Soluble in methanol.
Formule: C₂₇H₄₅O₄S·Na
MW: 488,7 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079091
Numéro CAS: 2864-50-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity One spot by TLC
Identity Determined by IR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité