Enniatin B (de Fusarium orthoceras var. enniatum) ≥90% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380007M001
ENZOALX380007M001EA 218.9 EUR InStock
ENZOALX380007M001
Enniatin B (de Fusarium orthoceras var. enniatum) ≥90% (par HPLC)
Enniatin B
White to off-white crystalline solid
Ionophore antibiotic. Inhibitor of the S. cerevisiae ABC transporter Pdr5p.Inhibitor of acyl-CoA-cholesterol acyltransferase and of phosphodiesterase. Potential anticancer compound.
Soluble in DMSO or other organic solvents, almost insoluble in water
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₃₃H₅₇N₃O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 917-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité