Fusidate sodium ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380011M050
ENZOALX380011M050EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX380011M050
Fusidate sodium ≥98% (par CCM)
Fusidate sodium
Antibiotic which suppresses nitric oxide (NO) toxicity in pancreatic islet cells. Inhibits protein synthesis by inhibition of elongation factor G at the level of the ribosome.
  • Elongation factor G inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in water (50mg/ml).
Formule: C₃₁H₄₇NaO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09054714
Numéro CAS: 751-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité