Nourseothricin sulphate (de Streptomyces noursei) ≥85%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380025M005
ENZOALX380025M005EA 99 EUR InStock
ENZOALX380025M005
Nourseothricin sulphate (de Streptomyces noursei) ≥85%
Nourseothricin sulphate
Antibiotic
Active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria and some fungi.
White to off-white powder
Mixture of streptothricin F (n=1) and D (n=3).
Soluble in water
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₃₁H₅₈N₁₂O₁₀·C₁₉H₃₄N₈O₈·H₂SO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00165013
Numéro CAS: 96736-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité