Hygromycine B (de Streptomyces hygroscopicus) ≥80% (par HPLC), liquide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380059UM01
ENZOALX380059UM01EA 194.7 EUR InStock
ENZOALX380059UM01
Hygromycine B (de Streptomyces hygroscopicus) ≥80% (par HPLC), liquide
Hygromycine B
Antibiotic and antiviral.
Antibiotic with high activity. Inhibits growth of prokaryotic and eukaryotic microorganisms and mammalian cells. Inhibits protein synthesis at the translocation step on the 70S ribosome and causes misreading of the mRNA. Penetrates cells that have been permeabilized by virus infection, hence it can act as an effective antiviral agent.
Dark brown solution
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06795479
Numéro CAS: 31282-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité