Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bafilomycin B1 (de Streptomyces griseus) ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX380063M001
ENZOALX380063M001EA 253 EUR InStock
ENZOALX380063M001
Bafilomycin B1 (de Streptomyces griseus) ≥95% (par HPLC)
Bafilomycin B1
V-ATPase inhibitor.

Macrolide antibiotic that acts as a specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase.

Yellow solid

Slightly soluble in methanol or DMSO, insoluble in water

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₄₄H₆₅NO₁₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00242671
Numéro CAS: 88899-56-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité