Fostriecin sodium salt (de Streptomyces pulveraceous subsp. fostreus) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (6R)-5,6-Dihydro-6-[(1E,3R,4R,6R,7Z,9Z,11E)-3,6,13-trihydroxy-3-methyl-4-(phosphonooxy)-1,7,9,11-tridecatetraenyl]-2H-pyran-2-one sodium salt, Fostriecin
ALX380065C010
ENZOALX380065C010EA 304 EUR InStock
ENZOALX380065C010
Fostriecin sodium salt (de Streptomyces pulveraceous subsp. fostreus) ≥98% (par HPLC)
Fostriecin sodium salt
Antitumor antibiotic. Catalytic inhibitor of topoisomerase II. Strong protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor (IC50=3.2nM). Weak inhibitor for PP1 (IC50=131µM). No apparent effect on PP2B. The binding site for fostriecin on PP2A is different from that of okadaic acid.
Colorless solid
Soluble in water (50 mg/mL), methanol (10 mg/mL) or 100% ethanol (10 mg/mL)
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₁₉H₂₆O₉PNa
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 87860-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité