Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Netropsin dihydrochloride ≥90% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger

ALX380088M005
ENZOALX380088M005EA 75.9 EUR InStock
ENZOALX380088M005
Netropsin dihydrochloride ≥90% (par HPLC)
Netropsin dihydrochloride
Nucleic acid binding ligand.

Nucleic acid binding ligand. Binds to A-T-rich regions of the minor groove of DNA.

Soluble in alcohols or water.


Formule: C₁₈H₂₆N₁₀O₃·2HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1438-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥90% (HPLC)
Source Isolated from Streptomyces netropsis

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité