Kanamycin B sulphate ≥99% (par HPLC), Haute Pureté
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380095M250
ENZOALX380095M250EA 247 EUR InStock
ENZOALX380095M250
Kanamycin B sulphate ≥99% (par HPLC), Haute Pureté
Kanamycin B sulphate
Antibiotic
Isolated from Streptomyces kanamyceticus.
Aminoglycoside antibiotic. Binds to the 70S ribosomal subunit. Inhibits translocation and elicits miscoding. Effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria and mycoplasma.
Formule: C₁₈H₃₇N₅O₁₀·H₂SO₄
Numéro CAS: 29701-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité