7-Oxostaurosporine (de Streptomyces sp. MST-AS5345) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380210M001
ENZOALX380210M001EA 611.6 EUR InStock
ENZOALX380210M001
7-Oxostaurosporine (de Streptomyces sp. MST-AS5345) ≥98% (par HPLC)
7-Oxostaurosporine
Antibiotic. Potent inhibitor of protein kinase C (PKC). Inhibits the cell cycle at the G2 stage.
  • Apoptosis inducer. PKC inhibitor.
Yellow solid.
Soluble in DMSO, dimethyl formamide, methanol or 100% ethanol; slightly soluble in water.
Formule: C₂₈H₂₄N₄O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 125035-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité