Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Venturicidin A ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX380211M001
ENZOALX380211M001EA 308 EUR InStock
ENZOALX380211M001
Venturicidin A ≥95% (par HPLC)
Venturicidin A
Inhibitor of mitochondrial ATP synthase

Macrolide antibiotic. Potent inhibitor of mitochondrial ATP synthase complex, acting on the F0 membrane sector. Shows antifungal activity.

Isolated from Streptomyces sp. MST-117594.


MW: 750 g/mol
Numéro CAS: 33538-71-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité