Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

UCN-01 (de Streptomyces sp. MST-AS5345) ≥99% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 7-Hydroxystaurosporine

ALX380222MC25
ENZOALX380222MC25EA 153 EUR InStock
ENZOALX380222MC25
UCN-01 (de Streptomyces sp. MST-AS5345) ≥99% (par HPLC)
UCN-01
Inhibitor of protein kinase C (PKC) and cyclin-dependent kinases (CDKs) resulting in accumulation of cells in the G1 phase and induction of apoptosis. Enhances the cytotoxicity of other anticancer drugs, such as DNA-damaging agents and anti-metabolite drugs, through putative abrogation of G2 and/or S phase accumulation induced by these agents.

  • PKC and CDK inhibitor

White film.

Soluble in methanol, 100% ethanol, dimethyl formamide or DMSO.


Formule: C₂₈H₂₆N₄O₄
MW: 482,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 112953-11-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité