Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ristocetin A sulphate ≥95% (par HPLC)


ALX380237M010
ENZOALX380237M010
Ristocetin A sulphate ≥95% (par HPLC)
Ristocetin A sulphate
Potent antibacterial antibiotic. It induces platelet aggregation by binding to a factor absent in people suffering from von Willebrand’s disease and is therefore an important diagnostic tool. Chiral selector for the separation of enantiomers by HPLC, TLC and electrophoresis.

Light tan solid

Soluble in water, methanol or DMSO

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₉₅H₁₁₀N₈O₄₄·H₂SO₄
MW: 2067,9 · 98,0 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 11140-99-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité