Trinactin ≥95% (par HPLC), film incolore
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380238M001
ENZOALX380238M001EA 695.2 EUR InStock
ENZOALX380238M001
Trinactin ≥95% (par HPLC), film incolore
Trinactin
Cation ionophore.
Cation ionophore with high selectivity for ammonium and potassium. Immunosuppressive agent.
Soluble in ethanol, methanol, DMF or DMSO. Limited water solubility.
Formule: C₄₃H₇₀O₁₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 7561-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
Source Isolated from Streptomyces sp. MST-AS5448
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité