Idarubicin hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 4-Demethoxydaunorubicin, DMDR, Idamycin, Idarubicin HCl, (7S,9S)-9-Acetyl-7-(((2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,9,11-trihydroxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride
ALX380260M005
ENZOALX380260M005EA 223 EUR InStock
ENZOALX380260M005
Idarubicin hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Idarubicin hydrochloride
More potent, lipophilic and antineoplastic analog of daunorubicin. DNA-damaging effect includes DNA oxidation and methylation, DNA intercalation, inhibition of DNA synthesis, induction of DNA strand breaks and delay of cell cycle progression. Inhibitor of topoisomerase IIα. Produces endonucleolytic cleavage and is a marker of apoptosis.
  • Topoisomerase IIα inhibitor
Orange crystalline solid.
Soluble in water or methanol.
New Product
Formule: C₂₆H₂₇NO₉·HCl
MW: 497,5 · 36,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00897212
Numéro CAS: 57852-57-0
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5 mg ENZOALX380260M005
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité