Amikacin disulphate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380266G001
ENZOALX380266G001EA 142 EUR InStock
ENZOALX380266G001
Amikacin disulphate
Amikacin disulphate
White to off-white crystalline powder
  • Aminoglycoside antibiotic
  • Effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria
  • Semisynthetic from kanamycin A
Soluble in water (50 mg/mL)
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₂₂H₄₃N₅O₁₃·2H₂SO₄
MW: 781,77 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00167475
Numéro CAS: 39831-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité