Colistin sulphate (from Bacillus colistinus)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380272M500
ENZOALX380272M500EA 154 EUR InStock
ENZOALX380272M500
Colistin sulphate (from Bacillus colistinus)
Protéines et Peptides
Polymyxin antibiotic. Binds to lipids on the cell cytoplasmic membrane. Disrupts cell wall integrity. Effective against Gram-negative bacteria.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=025010d6dcc130f7bd12408f9e2a3964f9f9b91c&vid=5f25adbefd50b60bb451093d2b81f98f61a0e80d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité