Érythromycine (de Streptomyces erythreus) ≥85% (base substance sèche)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380274G005
ENZOALX380274G005EA 86.9 EUR InStock
ENZOALX380274G005
Érythromycine (de Streptomyces erythreus) ≥85% (base substance sèche)
Érythromycine
Macrolide antibiotic. Inhibits protein synthesis (elongation) at the transpeptidation step. Binds to the 23S RNA of the 50S ribosomal subunit. Effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria.
White to off-white powder
Soluble in water (50 mg/ml), 100% ethanol or methanol
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733,95 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00084654
Numéro CAS: 114-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité