Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Streptomycine sulfate (de Streptomyces species)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX380277G100
ENZOALX380277G100EA 99 EUR InStock
ENZOALX380277G100
Streptomycine sulfate (de Streptomyces species)
Streptomycine sulfate
Antibiotic. Inhibits prokaryote protein synthesis. Binds to the S12 protein of the 30S ribosomal subunit. Effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria. Mutation in rpsL (the gene for S12 ribosomal protein) prevents binding of streptomycin to ribosome. Inactivated by aminoglycoside phosphotransferase.

White to off-white powder

Soluble in water (50 mg/mL)

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité