Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380288G005
ENZOALX380288G005EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX380288G005
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate ≥98% (par HPLC)
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate
Fluoroquinolone antibacterial agent. Inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase). Inhibits cell division and causes double-strand breaks in the bacterial chromosome. Broad-spectrum antibiotic effective against Gram-positive, Gram-negative and anaerobic bacteria.
  • Effective against Mycobacterium tuberculosis
  • Potentially anxiogenic
White to light yellow powder
Soluble in water (35 mg/ml)
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₁₇H₁₈FN₃O₃·HCl·H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00242856
Numéro CAS: 86393-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité