Rufloxacin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380300M250
ENZOALX380300M250EA 363 EUR InStock
ENZOALX380300M250
Rufloxacin ≥98%
Rufloxacin
Fluoroquinolone antibacterial agent. Structurally similar to ofloxacin (Prod. No. ALX-380-297). Specific inhibitor of bacterial DNA gyrase (topoisomerase). Inhibits B-cell differentiation. Shows photosensitizing effects.
Formule: C₁₇H₁₈FN₃O₃S·HCl
Numéro CAS: 106017-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité