Sparfloxacin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380302G005
ENZOALX380302G005EA 561 EUR InStock
ENZOALX380302G005
Sparfloxacin ≥98%
Sparfloxacin
Fluoroquinolone with broad spectrum antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria. Inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase). Effective against Mycobacterium tuberculosis. Shows photosensitizing effects.
Formule: C₁₉H₂₂F₂N₄O₃
Numéro MDL: MFCD00869619
Numéro CAS: 110871-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité