Tosufloxacin tosylate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380303M250
ENZOALX380303M250EA 156.2 EUR InStock
ENZOALX380303M250
Tosufloxacin tosylate ≥98% (par HPLC)
Tosufloxacin tosylate
Fluoroquinolone antibacterial agent. Inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase). Effective against Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria, anaerobic bacteria and Chlamydia trachomatis.
  • White to yellow crystalline solid
Slightly soluble in water
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₁₉H₁₅F₃N₄O₃·C₇H₈O₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01711971
Numéro CAS: 115964-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité