Hygromycine B solution dans un tampon phosphate salin, filtré stéril
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX380306G001
ENZOALX380306G001EA 171.6 EUR InStock
ENZOALX380306G001
Hygromycine B solution dans un tampon phosphate salin, filtré stéril
Hygromycine B
Formule: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06795479
Numéro CAS: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité