Hygromycine B 100 mg/ml dans l'eau (de Streptomyces hygroscopicus) , 90% (par HPLC), filtré stéril
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380309G001
ENZOALX380309G001EA 171.6 EUR InStock
ENZOALX380309G001
Hygromycine B 100 mg/ml dans l'eau (de Streptomyces hygroscopicus) , 90% (par HPLC), filtré stéril
Hygromycine B
Antibiotic. Inhibits growth of prokaryotic and eukaryotic microorganisms and mammalian cells. Inhibits protein synthesis at the translocation step on the 70S ribosome and causes misreading of the mRNA. Penetrates cells that have been permeabilized by virus infection, hence it can act as an effective antiviral agent.
  • Protein synthesis inhibitor
Liquid. In deionized water
Formule: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06795479
Numéro CAS: 31282-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité