Quercetin dihydrate ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX385001G005
ENZOALX385001G005EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX385001G005
Quercetin dihydrate ≥95% (par HPLC)
Quercetin dihydrate
Antioxidant flavonoid
Antioxidant flavonoid. Inhibitor of mitochondrial ATPase, cAMP- and cGMP-phosphodiesterases. Inhibitor of protein tyrosine kinases and protein kinase C (PKC). Induces apoptosis. Blocks cells at the G0/G1 interface. Activator of human deacetylase SIRT1. Reversible inhibitor of fatty acid synthase (FAS). Inhibits the production of the inflammatory mediators nitric oxide (NO), TNF-α and IL-12 in activated macrophages.Induces gastric relaxation in mouse stomach, mainly by suppressing Ca²⁺ influx through voltage-dependent calcium channels.
Isolated from Sophora japonica L.
Formule: C₁₅H₁₄O₉
Numéro MDL: MFCD00149487
Numéro CAS: 6151-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité